Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-SPDYA Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
PA1-16959 is specific for the ~36 kDa Speedy/Ringo protein (isoform 2). After a longer exposure, a 31 kDa band can be detected (isoform 1). There is also a non-specific band detected at ~58 kDa.Suggested positive control: mouse testis lysate, mouse testis protein. Speedy/Ringo (Spy1) regulates the G1/S phase transition of the cell cycle by binding and activating CDC2, CDK2 and CDKN1B/KIP1. It mediates cell survival during the DNA damage process through activation of CDK2.
Type: Primary
Antigen: SPDYA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Ovine, Mouse, Rat, Human
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116959 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol SPDYA
Antigen name Speedy
Reactivity Ovine, Human, Mouse, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Spy1 antibody., Speedy A isoform antibody, Spy antibody, SPDY1 protein antibody, Ringo antibody
Gene ID 245711, 70891
Concentração 1.1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to residues 200-286 of human Speedy/Ringo.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura de armazenamento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd