Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
This antibody is expected to cross react with all mammals and a wide range of other species based on sequence homology. Suggested positive control: Hela whole cell lysate, MEF and HeLa lysates, MEF whole cell lysate0. In diploid eukaryotic cells, the chromatin fibers are about 20nM in diameter. They consist of two major components in equal amounts, DNA and basic proteins called histones. Histones are believed to be regularly arranged in the deep grove of the DNA helix. The recurring positive charges of the histones form electrostatic associations with the negatively charged phosphate groups of DNA making the DNA more stable and flexible. This allows for the supercoiling of the chromatin fibers.
Type: Primary
Antigen: H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116941 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol H3
Antigen name Histone H3
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Antigen synonyms histone H3/a, Histone 1, Histone H3, H3a, Histone H3.1, HIST1H3A
Gene ID 8350, 360198
Concentração 18 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 100-135 of the human Histone H3 protein.
Purification Ammonium sulfate precipitation
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd