Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-TUB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Tub-1 protein is C. elegans tubby homolog, required for normal sensory behavior. It is expressed in ciliated neurons and undergoes both cilated and dendritic transport. It has been shown to be involved in regulating fat storage, most likely by modulating transport, sensing, or responding to signals in ciliated neurons. It has also been shown to play a role in regulating life span, but by a different mechanism than fat storage regulation.
Type: Primary
Antigen: TUB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: C. elegans
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116934 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol TUB1
Reactivity C. elegans
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms Tubby protein homolog 1
Gene ID 174312
Formato whole serum
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids 160-421 of Tub-1.
Form Liquid
Storage Buffer whole serum, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd