Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-Nucleolin Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Nucleolin is an abundant, 106 kDa nucleolar phosphoprotein. It is the major protein in actively dividing cells, whereas the degraded forms are relatively abundant in non-dividing cells. Stability of the nucleolin protein is cell proliferation-dependent. It plays a role in rDNA transcription, organization, and rRNA processing. It may alter DNA organization in response to cell cycle controls. It is also a good mammalian nucleolus marker.
Type: Primary
Antigen: Nucleolin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116919 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol Nucleolin
Antigen name Nucleolin
Reactivity Human, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms nucl antibody, protein C23 antibody.
Gene ID 4691, 25135
Formato whole serum
Immunogen 15 residue peptide designed to C-terminus of the human Nucleolin protein
Form Liquid
Storage Buffer whole serum, no preservative
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd