Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-JARID2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
PA1-16916 is specific for the ~140 kDa Jumonji protein. Another band is seen >200 kDa and a faint band may be seen ~80 kDa. Jumonji is a nuclear protein that participates in the negative regulation of cell growth. It is required for neural tube formation and is essential for normal heart development and function. As well, it is a part of a group of proteins characterized by a novel structural motif, the JmjC domain, which is implicated in chromatin regulation through histone demethylation.
Type: Primary
Antigen: JARID2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rabbit, Mouse
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116916 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol JARID2
Antigen name Jumonji
Reactivity Mouse, Rabbit, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms Jumonji protein antibody, JARID2 antibody., Jumonji/ARID domain-containing protein 2 antibody, JARD2 antibody
Gene ID 16468, 3720
Concentração 1.23 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between residues 1-100 of the human Jumonji protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd