Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-LRP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
PA1-16913 is specific for the ~106 kDa (membrane form) ApoER2 protein. A larger ~130 kDa band may also be seen (glycosylated form). Suggested positive control: mouse brain membrane preparation. Apolipoprotein E receptor 2 (ApoER2) is an NMDA associated protein found in neurons. It participates in important functions from guiding neurons in the embryonic brain to regulating synaptic signaling. It is also involved in debilitating neurodegenerative diseases such as schizophrenia and Alzheimer's disease.
Type: Primary
Antigen: LRP8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Chicken
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116913 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol LRP8
Antigen name Apolipoprotein E Receptor 2
Reactivity Mouse, Human, Chicken
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Low-density lipoprotein receptor-related protein 8 antibody, Apolipoprotein E receptor 2 antibody.
Gene ID 396102, 7804, 16975
Concentração 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between residues 863-963 of the human ApoER2 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura de armazenamento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd