Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
This antibody reacts weakly with human samples. FOXP3 (a 381 amino acid protein) is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators and is highly conserved across mammals. FOXP3 is essential for normal immune homeostasis. FOXP3 is stably and constitutively expressed at a high level in CD25 + CD4 positive regulatory T cells, a low level in CD4-positive/CD25-negative cells, and is absent in CD4-negative/CD8-positive T cells. FOXP3 may be a master regulatory gene and a more specific marker of regulatory T cells than other T cells.
Type: Primary
Antigen: FOXP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116877 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol FOXP3
Antigen name Forkhead Box P3
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms PIDX, foxp3, XPID, DIETER, AIID, JM2, Forkhead box P3, IPEX, SCURFIN
Gene ID 50943, 20371
Concentração 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to the N-terminal residues 1-50 of human FOXP3.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura de armazenamento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd