Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-PIMT Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
The nuclear receptor coactivators participate in the transcriptional activation of specific genes by nuclear receptors. Using a coactivator peroxisome proliferator-activated receptor-interacting protein (PRIP) as bait, a novel, protein has been identified, designated PRIP-interacting protein with methyltransferase domain (PIMT). It is expressed in heart, skeletal muscle, kidney, liver, and placenta and is a component of nuclear receptor signal transduction apparatus acting through PRIP.
Type: Primary
Antigen: PIMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG PIEAPA116870 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol PIMT
Antigen name Protein L-isoaspartyl methyltransferase
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Antigen synonyms HCA137, NCOA6IP, Nuclear receptor coactivator 6 interacting protein, Hepatocellular carcinoma associated antigen 137, PIPMT, PRIP interacting protein
Gene ID 96764
Concentração 1 mg/ml
Immunogen Residues 839-853 of the C-terminus PIMT protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd