Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-ELF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
ESE-1 (Epithelium-Specific Ets) is a novel, highly tissue-restricted member of the ets transcription factor/oncogene family, which has features distinct from those of any other ets-related factor. ESE-1 binds with high affinity to and transactivates the ets binding site in the promoter of the keratinocyte terminal differentiation marker gene, SPRR2A. ESE-1 is a critical regulator of epithelial cell differentiation.
Type: Primary
Antigen: ELF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116864 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol ELF3
Antigen name ETS Domain Transcription Factor, Serine Box, Epithelial-Specific
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms JEN, Epithelium-restricted Ets protein ESX, Epithelium-specific Ets transcription factor 1, ERT, E74-like factor 3, ETS-related transcription factor Elf-3, ESX, Epithelial-restricted with serine box
Gene ID 1999
Concentração 1 mg/ml
Immunogen N-terminal sequence and C-terminal sequence of the human ESE-1 protein
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd