Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-ARC Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for NOL3 (transient overexpression lysate). Nop30 (nucleolar protein of 30 kDa) is predominantly expressed in muscle and is present in the nucleoplasm and concentrated in nucleoli. The predominant nucleolar localization of Nop30 points to a potential role in RNA processing in muscle nucleoli. A CARD domain containing protein, designated ARC for apoptosis repressor with CARD is related to Nop30 with a different carboxyl terminus.
Type: Primary
Antigen: ARC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG PIEAPA116860 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol ARC
Antigen name Nucleolar protein of 30 kDa
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Antigen synonyms Nucleolar protein of 30 kDa, Nop 30, NOL3, Nop30, Nucleolar protein 3, Apoptosis repressor with CARD, Muscle-enriched cytoplasmic protein, Myp
Gene ID 8996
Concentração 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to residues 125-141 (PELQTLTRPGALRAPRR) of the human Nop30 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd