Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-CD36 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
The target sequence has 95% sequence homology with rat, monkey, Golden hamster and rabbit, 90% sequence homology with mouse, and 75% sequence homology with bovine. CD36 is a cell surface class B scavenger receptor. CD36 is preferentially found within lipid rafts, which facilitates its association with receptors, signalling and adapter molecules. CD36 binds to collagen, thrombospondin, anionic phospholipids and oxidized LDL. May function as a cell adhesion molecule. Directly mediates cyto adherence of Plasmodium falciparum parasitized erythrocytes. Binds long chain fatty acids and may function in the transport and/or as a regulator of fatty acid transport.
Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116814 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol CD36
Antigen name CD36 molecule
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Antigen synonyms FAT, fatty acid translocase, platelet glycoprotein IV, GPIIIB, GPIV, PAS-4, platelet glycoprotein 4, glycoprotein IIIb, PAS IV, Scarb3
Gene ID 948
Concentração 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide mapping to a region of human CD36 between residues 300-400.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature 4° C, do not freeze
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd