Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-SCP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
The synaptonemal complex is a proteinaceous complex that apparently mediates synapses during the zygotene stage and then disintegrates. It is a complex structure that unites homologous chromosomes during the prophase stage of meiosis. It is the result of chromosome pairing interactions and not the cause of them.
Type: Primary
Antigen: SCP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Mouse, Porcine
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116764 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol SCP3
Antigen name Synaptonemal Complex Protein 3
Reactivity Porcine, Bovine, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms RNASCP3, Sycp3, Synaptonemal complex protein 3, COR1
Gene ID 615896, 20962
Concentração 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to the N-terminal region of the mouse SCP3 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Storage temperature 4° C, do not freeze
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd