Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-SCP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
This antibody is not recommended for Immunohistochemistry on paraffin-embedded sections. The synaptonemal complex is a proteinaceous complex that apparently mediates synapses during the zygotene stage and then disintegrates. It is a complex structure that unites homologous chromosomes during the prophase stage of meiosis. It is the result of chromosome pairing interactions and not the cause of them.
Type: Primary
Antigen: SCP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Primates, Rat, Mouse, Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116763 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol SCP1
Antigen name Serine carboxypeptidase 1
Reactivity Mouse, Human, Primates, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms MGC104417, SCP1, HOM-TES-14, CT8
Gene ID 6847, 20957, 25276
Concentração 1 mg/ml
Immunogen A C-terminal synthetic peptide made to the human SCP1 protein sequence.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura de armazenamento 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd