Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-15-PGDH Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for HPGD (transient overexpression lysate), Treated A549 lung carcinoma cell lysates and LoVo colon carcinoma cell lysates. 15-Hydroxyprostaglandin dehydrogenase (15-PGDH) is a novel tumor suppressor in the COX-2 pathway. The protein is found in many normal tissues and appears to be down-regulated in colorectal and lung carcinoma tissue.
Type: Primary
Antigen: 15-PGDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µL 100 µl PIEAPA116666 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol 15-PGDH
Antigen name Prostaglandin dehydrogenase 1
Reactivity Human, Rat, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Prostaglandin dehydrogenase 1, HPGD, PGDH1, 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD+]
Gene ID 79242, 3248, 15446
Concentração 2 mg/ml
Immunogen Purified type I human placental 15-PGDH protein.
Purification Protein A
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura de armazenamento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd