Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-p14ARF Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: Thermo Scientific
Suggested positive control: BT549 or HeLa whole cell extracts, antigen standard for CDKN2A (transient overexpression lysate). The INK4a-ARF locus is comprised of two tumor suppressors, p16INK4a and p14ARF. These two proteins are encoded through differential splicing of alternative first exons. The p16INK4a (exon 1alpha) protein inhibits the cyclin D-dependent kinases (CDK) that control the phosphorylation of the Rb protein and cell proliferation. The p14ARF gene product complexes with the MDM2 protein within the nucleus, thus modulating the activity of the p53 protein. P14ARF is a potent tumor suppressor in the presence of wild-type p53, while mutant p53 substantially reduces growth inhibition by p14ARF.
Type: Primary
Antigen: p14ARF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µl PIEAPA116661 Blocked
Blocked Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol p14ARF
Antigen name Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms ARF, Cyclin dependent kinase inhibitor 2A, CDKN2A, Cyclin dependent ki, CDKN2, CDK4I, CMM2, CDK4 inhibitor p16INK4, Cell cycle negative regulator beta
Gene ID 1029
Concentração 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide to human p14ARF (internal sequence)
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Storage temperature 4° C, do not freeze
Shipping Temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd