Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-VCAN Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0600-7D41]
Fornecedor: Abcam
Type: Primary
Antigen: VCAN (versican)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0600-7D41
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2
Reactivity:
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
50 µg 50 µG ABCAAB89934-50
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol VCAN
Antigen name Versican
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone MM0600-7D41
Host Mouse
Isotype IgG2
Western blot Yes
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd