Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-NPC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B9]
Fornecedor: Abnova
Type: Primary
Antigen: NPC2
Clonality: Monoclonal
Clone: 4B9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µg ABNOH00010577-M01
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol NPC2
Antigen name Niemann-Pick disease type C2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4B9
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms tissue-specific secretory protein, Niemann-Pick disease, epididymal secretory protein, HE1, EDDM1, MGC1333, NPC2, type C2, NP-C2, epididymal secretory protein E1, epididymal protein 1
Gene ID 10577
Cross adsorption non
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd