Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-CCT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G6]
Fornecedor: Abnova
Type: Primary
Antigen: CCT2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2G6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µg ABNOH00010576-M01
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol CCT2
Antigen name Chaperonin Containing TCP1, subunit 2 (beta)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 2G6
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms CCT beta, TCP 1 beta, T complex protein 1 beta subunit, CCTB, 99D8.1., TCP-1-beta, MGC142074, Chaperonin containing t complex polypeptide 1 beta subunit, Chaperonin containing TCP1 subunit 2 beta, MGC142076, CTP:phosphocholine cytidylyltransferase 2, CCT-beta, Chaperonin containing TCP1 subunit 2, MGC94480, CCT 2, CCT-2, TCPB_HUMAN, PRO1633, T-complex protein 1 subunit beta, Chaperonin containing t complex polypeptide 1 subunit 2, T complex protein 1 subunit beta
Gene ID 10576
Cross adsorption non
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd