Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-ZNF197 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C11]

Fornecedor: Abnova
Type: Primary
Antigen: ZNF197
Clonality: Monoclonal
Clone: 3C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human



Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µg ABNOH00010168-M15
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol ZNF197
Antigen name Zinc Finger Protein 197
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3C11
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms P18, ZSCAN41, ZKSCAN9, ZNF166, ZNF20, D3S1363E, VHLaK
Gene ID 10168
Cross adsorption non
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd