Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-WASF2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8E7]
Fornecedor: Abnova
Type: Primary
Antigen: WASF2
Clonality: Monoclonal
Clone: 8E7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µg ABNOH00010163-M02
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol WASF2
Antigen name WAS Protein Family, member 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8E7
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms IMD2, WASF4, WAVE2, dJ393P12.2, SCAR2
Gene ID 10163
Cross adsorption non
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd