Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-EBI3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D3]

Fornecedor: Abnova
Type: Primary
Antigen: EBI3
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human



Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µg ABNOH00010148-M01
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol EBI3
Antigen name Epstein-Barr virus induced 3
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1D3
Host Mouse
Isotype none
ELISA Yes
Antigen synonyms interleukin-27 subunit beta, IL27B, Epstein-Barr virus induced gene 3, EBV-induced gene 3 protein, IL-27 subunit beta, IL-27B, cytokine receptor, IL27 subunit, epstein-Barr virus-induced gene 3 protein, IL35 subunit
Gene ID 10148
Cross adsorption non
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd