Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
A sua sessão expirou. Para sua segurança, fechámos a sua sessão.
Gostaria de reiniciar sessão?

Anti-SERBP1 Mouse Monoclonal Antibody

Fornecedor: OriGene
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:500

Type: Primary
Antigen: SERBP1 (SERPINE1 mRNA binding protein 1)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:



Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
 

ENCOMENDA

Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µl 100 µl ORIGTA800689
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF

ESPECIFICAÇÕES

Antigen symbol SERBP1
Antigen name SERPINE1 mRNA binding protein 1
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone OTI2F6
Host Mouse
Isotype IgG2a
Western blot Yes
Amino acid number 1 to 262
Cross adsorption none
Immunogen Protein
Molecular weight 44.1 kDa
Purification purified by affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
Temperatura de armazenamento Cool
Shipping temperature Ice
Detalhes

Selecione o artigo para o qual procura o Certificado

Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.

Inserir detalhes do certificado

Número de Lote:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd