Print…
VWR®, Temporizador digital, um canal
Fornecedor: VWR
VWR®
609-0206EA 20.3 EUR
609-0206
VWR®, Temporizador digital, um canal
Temporizadores Temporizadores digitais
Concebido com 10 botões, este temporizador permite a entrada direta para uma programação mais rápida do tempo desejado. Diferentes opções de utilzação, tais como a colocação horizontal sobre a bancada ou para vista vertical, clip para bata ou superfície metálica.
  • Contagem crescente e decrescente e exibe o tempo decorrido após a contagem decrescente
  • Capacidade para 99 minutos, 99 segundos
  • Alarmes sonoros e visuais
  • Memória da útima configuração
  • Requer duas pilhas AAA
Certificações: Testado e inspecionado individualmente usando NIST em laboratório acreditado A2LA (certificação #2448.01), assegurando conformidade com ISO 17025:2005. Em conformidade com as diretivas RoHS.
Fornecimento: fornecido com suporte, traseira magnética, clip, duas pilhas AAA e certificado de calibração.