Print…
Fixador de citologia, Q Path® Labofix
Fornecedor: Avantor
VWR® Q path®
13356770.EA 8.1 EUR
13356770. 00556760.
Fixador de citologia, Q Path® Labofix
Corantes Microscopy and staining reagents
Q Path Labofix é um fixador citológico em spray que permite fixar e conservar elementos celulares de esfregaços ginecológicos e não ginecológicos depois de serem colocados nas lâminas de vidro.
  • Easy and quick use
O princípio baseia-se numa reação de desidratação seguida da proteção dos elementos celulares.
Easy and quick use: Vapourise twice over the smear and leave to dry for three minutes, then the specimens can be taken to the laboratory and stained.
Certificações: IVD reagent