Print…
Agitadores magnéticos, Topolino mobil
Fornecedor: IKA
Topolino
IKAI3381302EA 200 EUR
IKAI3381302 IKAI3381300
Agitadores magnéticos, Topolino mobil
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Miniagitadores magnéticos com motor sem escovas, de grande durabilidade, para a mistura de pequenas quantidades.
  • Gama de velocidades ajustáveis continuamente
  • Ímanes potentes para um acoplamento magnético forte
  • Pode ser utilizado com pilhas recarregáveis AA substituíveis ou com uma fonte de alimentação
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20