Print…
VWR®, Espátulas
Fornecedor: VWR
VWR®
231-0492EA 199 EUR
231-0492
VWR®, Espátulas
Espátulas
PS, branco. Espátula com manipulo longo e ergonómico e lâmina pontiaguda pode perfurar facilmente papel e sacos e plástico.
  • Produção, montagem e embalamento de acordo com os requisitos de sala limpa Classe 7 (10000)
  • De acordo com as orientações da UE sobre alimentos e da FDA
  • Embalado individualmente, esterilizado por radiação gama
Ideal para amostragem de pós, grânulos e pastas.