Print…
VWR®, Conchas de amostragem
Fornecedor: VWR
VWR®
231-0625EA 475 EUR
231-0625 231-0623 231-0624 VWRU10820-351 231-0622 231-0490 231-0491 VWRU10820-349
VWR®, Conchas de amostragem
Conchas
PS, branco. Conchas esterilizadas ideais para amostragem de pós, grânulos e pastas.
  • Embalado individualmente
  • Esterilizado por radiação gama
Thanks to the special handle construction, and the slightly angled edge, the scoop stands horizontally and can be laid down without the material trickling out.
Certificações: Produção, montagem e embalamento de acordo com os requisitos de sala limpa Classe 7 (10 000). De acordo com as orientações da UE sobre alimentos e da FDA.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.