Print…
VWR® VisiCam® TC 20 Plus, Câmaras sem fios para tablet
Fornecedor: VWR
VWR® VisiCam®
630-2661EA 974 EUR
630-2661
VWR® VisiCam® TC 20 Plus, Câmaras sem fios para tablet
Câmaras
This system is composed of a tablet and a wireless 5 MP camera. It can be attached to all microscopes with a C-mount.
  • No need for a computer
  • Wireless connection between tablet and camera: Tablet can be used in any position
  • Images can be shared immediately through wireless network
  • Tablet with user friendly 10,1" touch screen display
  • Quick and easy creation of data reports
O software de análise de imagens pré-instalado no tablet foi desenvolvido para que a experiência do utilizador seja fácil e intuitiva. O software permite a pré-visualização, captura de imagens, gravação de vídeo, medição, anotações, ajuste dos parâmetros de imagem, exportação de dados para PDF ou Excel, contagem, multiutilizador protegido por palavra-passe, partilha rápida de imagens e relatórios.
Tablet specifications:
Operating system: Android OS
CPU: Processor Intel® Atom™ Z3745, 1,33 GHz, Quad Core
RAM: 1024 MB
Display: LCD high definition 10,1", multi-touch
Memory: HD SSD 16 GB
Network: Wireless, Bluetooth
Fornecimento: Fornecido com um software multilingue para a captura e análise de imagens, fonte de alimentação, lâmina de calibração e suporte de mesa.