Print…
Temporizador digital, um canal, VWR®
609-0186EA 12.6 EUR
VWRI609-0186
Temporizador digital, um canal, VWR®
  • Formato: 12/24 horas
  • Contagem crescente/decrescente a partir de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
  • Função de memória
Certificações: Em conformidade com as normas ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, acreditadas pela A2LA, indica reastreabilidade aos padrões NIST.
Fornecimento: fornecido com suporte dobrável, fixação magnética, bateria 1,5 V LR44 e certificado de calibração.