Print…
VWR®, Relógio de parede controlado por rádio
Fornecedor: VWR
VWR®
620-2301EA 67.6 EUR
620-2301 620-2300
VWR®, Relógio de parede controlado por rádio
Temporizadores Relógios de parede
View time, temperature, and humidity from anywhere.
  • Calendar with month, date and day
  • Clock format of ¹²/₂₄ hours
  • Radio signal from United Kingdom (Anthorn, Cambria) or continental Europe (Mainflingen, Germany) atomic clock automatically sets correct date/time; calendar displays month/date, day, leap year, alarm
  • Giant-Digits™ 63 mm viewable from 30 m
W×D×H: 229×32×127 mm
Certificações: Rastreabilidade aos padrões NIST. A calibração está em conformidade com a ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001.
Fornecimento: fornecido com suporte, suporte de parede, duas pilhas AA e certificado de calibração.