Print…
VWR® Clip-It™, Temporizador digital, um canal
Fornecedor: VWR
VWR®
609-0205EA 34.8 EUR
609-0205
VWR® Clip-It™, Temporizador digital, um canal
Temporizadores Temporizadores digitais
This timer, with quartz-crystal accuracy, features count up and countdown functions.
  • Modo de contagem decrescente de 100 horas para 1 segundo (em incrementos de 1 segundo)
  • Modo cronómetro: Tempos de 1 segundo a 99 horas e depois repete
  • No zero, o alarme toca por 60 segundos ou pode ser silenciado manualmente
  • A memória guarda a última configuração programada para recuperação rápida: útil para eventos de temporização repetitivos
  • Operação com cinco teclas é rápida e intuitiva
  • Pode ser preso a uma bata de laboratório, cinto, caderno ou prancheta
Certificações: Em conformidade com as normas ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, acreditadas pela A2LA, indica reastreabilidade aos padrões NIST.
Fornecimento: fornecido com clip, íman, bateria e certificado de calibração.