Print…
Faeces container
Fornecedor: Heinz Herenz
HERE1131008EA 285 EUR
HERE1131008
Faeces container
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Faeces Sample Collection
Faeces/universal container, made of PP.
  • With mounted red screw cap
  • With spoon
  • Good chemical and temperature resistance
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904