Print…
Incubadora digital refrigerada, INCU-Line®, IL 23R
Fornecedor: VWR, part of Avantor
INCU-Line
390-0881EA 1680 EUR
390-0881
Incubadora digital refrigerada, INCU-Line®, IL 23R
Incubadoras Incubadoras Refrigeradas
A incubadora digital IL 23 com tecnologia Peltier é uma solução económica de custos e espaço para aplicações em microbiologia abaixo da temperatura ambiente. A temperatura pode ser ajustada em incrementos de 0,1ºC desde 10ºC abaixo da temperatura ambiente até um máximo de 50ºC. O elemento Peltier incorporado tem um baixo consumo de energia e garante estabilidade e uniformidade térmica. A janela transparente Plexiglas® permite visibilidade total das amostras dentro da incubadora. A caixa é construída inteiramente de aço com revestimento de epóxi.
  • Design compacto
  • Controlo digital PID com sensor PT100 e display LED, a temperatura de controlo pode ser ajustada através de um sensor de temperatura externo certificado
  • Excelente estabilidade térmica
  • Baixo consumo de energia, apenas 80W
  • Fácil de usar, segura e fiável
Fornecimento: a IL 23 é fornecida com duas prateleiras de aço inoxidável perfuradas e um certificado de teste (dados medidos a 37ºC).
Atenção: * Measured with the chamber empty.