Print…
Dewars de azoto líquido com boca estreita para armazenamento prolongado, Série B
478-0598EA 1180 EUR
VWRI478-0598 VWRI478-0599 VWRI478-0600 VWRI478-0597
Dewars de azoto líquido com boca estreita para armazenamento prolongado, Série B
Recipientes de alumínio para armazenamento em canisters. Esta gama de recipientes para "armazenamento prolongado" são concebidos para uso em biologia, investigação, sectores farmacêuticos e médicos. Podem ser utilizados para o armazenamento de palhetas ou criotubos. Os recipientes são fabricados em alumínio com uma boca muito fina em fibra de vidro/epóxi.
  • Especialmente concebido para a inseminação artificial (IA), ciências da vida e FIV
  • Sistema de armazenamento por canister para a conservação de amostras em palhetas ou criotubos
  • Para alguns modelos a possibilidade de ter um canister de 2 níveis para palhetas ou canas longas para criotubos
  • O superisolamento multicamada de forte vácuo do espaço interior, limita a evaporação de azoto.
  • As amostras são colocadas em canisters de aço inoxidável (incluídos), que são então directamente introduzidos no azoto líquido contido no recipiente.
  • Para segurança do utilizador e para evitar o derramamento, os recipientes podem ter uma tampa com cadeado (não incluído)
Certificações: Os recipientes são fabricados em França, respeitando os mais elevados padrões de qualidade. Todas as unidades da série B 2000 têm marcação CE e cumprem a Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE.