Print…
Microtubos e tampas roscadas
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
525-0651EA 56 EUR
525-0651 525-0659 525-0647 525-0658 525-0657 525-0656 525-0645 525-0655 525-0654 525-0643 525-0653 525-0641 525-0649
Microtubos e tampas roscadas
Tubos Tubos de microcentrífuga
De PP de alta qualidade resistente a irradiação gama, graduado.
  • Autoclavável a 121ºC e congelável a –80 °C
  • Os tubos podem ser centrifugados a 20 000 xg
  • Isento de Dnase/Rnase e não pirogénico
  • As tampas podem ter insertos codificados por cores em que se escreve fácilmente no lado fosco
  • O-rings de silicone para garantir uma vedação estanque
  • Tubos de 1,5 ml e 2,0 ml têm uma área fosca fácil de escrever
Fabricados numa sala de classe 100.000
Certificações: ISO 13485:2003 and ISO 9001:2008.