Print…
Iodeto demercúrio (II) ≥99.0%, red powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Perigo
2610-04EA 187.64 EUR
2610-04 2610-01
Iodeto demercúrio (II) ≥99.0%, red powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Iodeto de Mercúrio (II)
Fórmula: HgI₂
Peso Molecular: 454,4 g/mol
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 259 °C
Densidade: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011044
Número CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,05932
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (HgI₂) ≥99.0 %
ACS - Solubility in Potassium Iodide Solution Passes Test
ACS - Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
ACS - Soluble Mercury Salts (as Hg) ≤0.05 %