Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "esfregoes"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/44/18709644.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Fornecedor:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrição:   Joint scrubber/brush for gaps in hygienically sensitive areas.
Código de Artigo: (PPSA3590500)
Fornecedor:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrição:   Hand brush with long handle for hygienically sensitive areas.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MICRBRWH-30)
Fornecedor:  MICRONOVA
Descrição:   Escova, Para: Valve, Valve brush, autoclavable, Material: Escovilhões nylon, Ø da cabeça: 102 mm, Comprimento total: 762 mm, Cabo: Plastic handle
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (VILE145873)
Fornecedor:  FHP VILEDA SCS
Descrição:   Brush in strong density polypropylene plastic stock incl. pin hole and high quality polyester PBT-filaments
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (KINGVI00392)
Fornecedor:  KING DISPOSABLES
Descrição:   These brushes include plastic frame with white and blue PBT bristles.
UOM:  1 * 10 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5