Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (18)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "escovas-de-precisao"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   As Q Path NovaBrush® são escovas descartáveis desenvolvidas para células endo e exocervicais. A forma da cabeça das Q Path NovaBrush® 1 torna-as adequ...
Fornecedor:  DELTALAB
Descrição:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Código de Artigo: (129-0597)
Fornecedor:  MICRONOVA
Descrição:   Escova, Floor drain brush handle, 91 cm, printed with "For Floor Drain Use Only" , Material: -
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MORT337006)
Fornecedor:  MORTON MEDICAL LTD
Descrição:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Brush with light natural bristles and soft wool tip, with galvanized iron thread handle.
Fornecedor:  ROVERS BV
Descrição:   The reliability of smears obtained by the Cervex-Brush® reduces the need for repeat testing. Cell collection with the Cervex-Brush® provides a clear ...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6