Print…
VWR® Cotton Balls
Fornecedor: VWR
VWR®
734-2671EA 272 EUR
734-2671
VWR® Cotton Balls
Lã de vidro e de algodão
Thorough machine processing provides consistent uniformity of shape and size for maximum efficacy in vial plugging. These high quality balls are very effective at controlling mite infestation.
  • Fits narrow vials
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904