Print…
VWR®, Eléctrodo de pH, plano
Fornecedor: VWR
VWR®
662-1381EA 306 EUR
662-1381
VWR®, Eléctrodo de pH, plano
Eléctrodos Eléctrodos de pH
This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half cell. The reference electrode is a sealed, gel-filled design and includes a peripheral, semi-porous polyethylene junction.
  • Concebido para o uso com uma variedade de técnicas instrumentais, como FIA, HPLC, e IEF
  • Adequado para monitorização contínua do pH de fluxos de volume baixos em sistemas químicos à escala de bancada
Pressão máxima: 6894,7 mbar (100 psig).
Informações de encomenda: To be used with a suitable flow cell. Please contact your local Avantor sales office for further information.