Print…
Immobilised Ficin
Fornecedor: G-Biosciences
786-793EA 449 EUR
786-793
Immobilised Ficin
Extracção de proteínas Reagentes de Extração de Proteínas
  • Generate Fab and F(ab‘)₂ fragments
  • For digestion of mouse IgG₁
  • Eliminates contamination by Ficin