Print…
N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate (SATA)
Fornecedor: G Biosciences
BC96EA 311 EUR
BC96
N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate (SATA)
N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate (SATA)
Fórmula: C₈H₉NO₅S
Peso Molecular: 231,22 g/mol
Número MDL : MFCD00036891
Número CAS: 76931-93-6
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/29/23914429.jpg