Print…
Contentores para eliminação de objetos cortantes com resíduos infeciosos
Fornecedor: Hospidex
Sharpsafe®
HUARSHA-41005440EA 187 EUR
HUARSHA-41005440 HUARSHA-41202441 HUARSHA-41202421 HUARSHA-41802440 119-0189 HUARSHA-41802441 119-0188 HUARSHA-41172440 119-0187 119-0186 119-0185 HUARSHA-41152410 119-0184 HUARSHA-41802420 119-0183 HUARSHA-41802421 119-0182 HUARSHA-41152440 119-0181 119-0180 HUARSHA-41902430 HUARSHA-41202411 HUARSHA-41202431 119-0179 119-0078 HUARSHA-41502430 HUARSHA-41802411 119-0075 HUARSHA-41802431 119-0193 119-0192 119-0191 HUARSHA-41105440
Contentores para eliminação de objetos cortantes com resíduos infeciosos
Caixas e contentores para resíduos Contentores para resíduos afiados
PP, amarelo. Contentores de plástico descartáveis para objetos cortantes.
Tampas laranja - objetos cortantes para inceneração ou tratamento alternativo. Marcado com "Fully Discharged Sharps", a inscrição e o 'tick' indicam que este recipiente de tampa colorida é para uso com objetos cortantes que não contêm medicamentos de prescrição médica.
Tampas amarelas - Objetos cortantes infeciosos apenas para incineração. Marcado com "Medicinal Sharps", a inscrição e o 'tick' indicam que este recipiente de tampa colorida será para uso geral, incluindo objetos pontiagudos que contêm resíduos medicinais.
Tampas roxas - Marcadas com "Cyto Sharps", a inscrição e o 'tick' indicam que este recipiente de tampa colorida será para uso com objetos cortantes contaminados com medicamentos citotóxicos e/ou citoestáticos.
Blue lids – Marked 'Solid Pharmaceutical Waste' and are designed for prescription-only medicines (POM’s) and other solid pharma waste.
Note: Products with coloured lids are only suitable for the UK market.
Certificações: Com certificado TRBA 250, NF X30-500, NF 302 e UN. Norma ISO 23907