Este aspirador foi projectado para limpeza geral em ambientes de contaminação controlada, é compativel com salas limpas e ideal para a indústria farmacêutica.
- Motor monofásico com escoamento do fluxo
- 4 Rodas para fácil manuseamento
- Baixo nível de ruído: apenas 60 dB (A)
- Capacidade de recuperação de 15,2 litros em tanque de recuperação ou 7,6 litros no sac de filtro descartável
Esta unidade é equipada com um filtro ULPA (U15) localizado abaixo do motor e um sistema de filtragem de 3 fases que consistem num filtro ULPA (U15), um filtro de pano principal e um saco de filtro descartável.
Para recuperação a seco.
Todos os aspiradores HEPA/ULPA são testados para fugas de aerossóis.
Compatível com salas limpas com ISO Classe 4 (antiga Classe 10)
Fornecimento: kit de ferramentas completo incluído