Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "medidores-de-resistencia"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/30/18989730.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Código de Artigo: (SIMESP4300)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   The TQC automatic cupping tester allows to perform a cupping (Erichsen / Dent) test on coated steel panels to define the resistance of paint, varnish ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SIMELD5950)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   Equipment developed to measure the resistivity of paints, varnishes and liquids in a fast and precise way. Indispensable for the correct functioning o...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SIMESP4400)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   Manual cupping resistance tester, SP4400, Max. cupping (mm): 15, Displacement per revolution: 0,48 mm, Punch Ø (mm): 20, Die Ø (mm): 27 mm, L×P×A (mm): 340×292×2940, Peso (kg): 16
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SIMETB2100)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   The Taber® multi-finger scratch / mar tester is used to measure the relative resistance or susceptibility of a material surface to scratching, marring...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SIMETB2000)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   Using interchangeable tools, this shear / scratch tester is used to measure the susceptibility of material surfaces to scratching, marring, shearing, ...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5