Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "medidores-de-adesao"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/92/88/18989288.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Ordenar por:
Fornecedor:  TQC
Descrição:   This Cross Cut adhesion test kit (CC3000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Fornecedor:  TQC
Descrição:   The cross cut adhesion test basic cutter is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through th...
Fornecedor:  TQC
Descrição:   This Cross Cut adhesion test kit (CC2000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Código de Artigo: (SIMESP3000)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   The TQC Cross Cut adhesion test kit (Master Paint Plate) is a stainless steel measuring tool that features: a 1 mm, 1,5 mm, 2 mm and 3 mm cross cut ad...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  TQC
Descrição:   This Cross Cut adhesion test kit (CC1000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Código de Artigo: (SIMELD9330)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   This automatic adhesion tester measures the adhesion of coatings applied on metal, wood, concrete and similar substrates.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SIMESP3100)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   This Adhesion Test Kit (HPK) is a method developped in the Netherlands by FOSAG and SKH to determine the adhesion of new and old paint layers on wood ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SIMELD9200)
Fornecedor:  TQC
Descrição:   This instrument is an easy to use, lightweight hydraulic adhesion tester that applies an increasing level of pull off force to a dolly adhered to the ...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 8