Print…
Tubos de centrífuga, Ultra High-Performance
525-0527EA 20.8 EUR
VWRI525-0527
Tubos de centrífuga, Ultra High-Performance
PP.
  • Área de etiquetagem impressa para identificação rápida e conveniente das amostras
  • Paredes internas lisas para fácil enchimento e preparação de amostras
  • Tampa plana roscada com superfície lisa
  • Disponível em tamanhos de 15 ou 50 ml