Print…
Homogeneizador, Precellys® Evolution
Fornecedor: Bertin
Precellys®
432-0454EA 22630 EUR
432-0454 432-0304
Homogeneizador, Precellys® Evolution
O Precellys® Evolution oferece uma excelente robustez, segurança, eficiência e flexibilidade. Especialmente concebido para laboratórios de segurança biológica da classe L3, o Precellys® Evolution baseia-se em 10 anos de experiência na preparação de amostras. O exclusivo movimento multidirecional em forma de 8 do instrumento proporciona o mesmo nível elevado de energia e eficiência de homogeneização em todos os tubos. A sua flexibilidade e elevada eficiência dá aos utilizadores a capacidade de moer, homogeneizar ou lisar qualquer tipo de amostra macia ou dura de origem animal, humana, vegetal ou de micro-organismos em cerca de 30 segundos.
  • Possibilidade de escolha entre 5 tamanhos de tubos diferentes de 0,3 ml a 15 ml
  • Sistema de bloqueio automático dos tubos com placa de bloqueio fácil de utilizar
  • Parâmetros: velocidade, número de ciclos, tempo de ciclo e tempo de pausa
  • O movimento de batimento das contas 3D confere a mesma eficiência de homogeneização a cada tubo
  • Guardar um número ilimitado de conjuntos de protocolos/parâmetros
  • Processamento à temperatura ótima com o controlador da temperatura Cryolys® opcional
Acessório de refrigeração Cryolys®: O Cryolys® é uma opção de arrefecimento que mantém a temperatura a aprox. 4 °C durante a homogeneização utilizando azoto líquido ou CO₂ sólido. Permite a extração de RNA estável e de proteínas em estado nativo. O Cryolys® (432-0346) é compatível com o Precellys® Evolution.
Obtém mais rendimento, qualidade e funcionalidade
Previne que as enzimas fiquem ativas
Retém 100% de proteínas ativas
Informações de encomenda: para obter informações mais detalhadas sobre a gama completa de kits de lise e homogeneização Precellys® disponíveis, contacte o seu representante local de vendas da Avantor.