Estes medidores robustos com sensor polarográfico e ótico proporcionam durabilidade e manuseio com uma só mão tornando-os ideais para aplicações móveis em laboratório, em linha ou no exterior. Graças à sua proteção IP67 e resistência a quedas, os dispositivos suportam ambientes díficeis e exigentes.
- Novo menu intuitivo garante facilidade de uso
- Teclado T-Pad com disposição otimizada dos botões permite uma navegação fácil e rápida
- Reconhecimento automático dos sensores InLab ISM e registo do ID, número de série e últimos dados de calibração
- Compensação automática ou manual da temperatura e da pressão
Apenas modelos S9 Pro:
- Sonda ótica de OD
- O contraste do ecrã é realçado pela luz solar direta: excelente legibilidade mesmo sob condições luminosas e ensolaradas
- StatusLight mostra ao utilizador instantaneamente se o medidor está pronto ou não
- Armazenamento de 2000 dados (conforme as BPL)
- Sinal sonoro do ponto final
Informações de encomenda: O medidor S4 (apenas medidor) é fornecido com clip de elétrodo, manual de instruções, manual rápido, certificado de teste, declaração de conformidade e pilhas.
S4 Standard Kit: é fornecido com o mesmo que o medidor S4, e também com sensor InLab 605-ISM e frascos para calibração.
S4 Field Kit: é fornecido com o mesmo que o S4 Standard Kit, e também uma mala de transporte uGo™ e comprimidos de zero oxigénio.
O medidor S9 (apenas medidor) é fornecido com EasyDirect™ pH, cabo USB, clip de elétrodo, suporte, manual de instruções, manual rápido, certificado de teste, declaração de conformidade e pilhas.
S9 Standard Kit: é fornecido com o mesmo que o medidor S9, e também com sensor InLab OptiOx, frascos para calibração e comprimidos de zero oxigénio.
S9 Field Kit: é fornecido com o mesmo que o S9 Standard Kit, e também uma mala de transporte uGo™ e sensor InLab OptiOx com proteção.
S9 BOD Kit: é fornecido com o mesmo que o S9 Field Kit, mas com o sensor InLab OptiOx (sem proteção) adaptador BOD e nota de aplicação BOD.