Gostaria de reiniciar sessão?
Warning posts
Fornecedor: Brady
These warning posts made of PE are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices, etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 90 cm high posts. The posts are available in one-colour or two-colour versions.
  • Non conductive used for barricading electrically hazardous installations
  • Built-in ultraviolet inhibitors block out ultraviolet rays to prevent colours from fading
  • Colours are bright and eye-catching, even after years of use
Height: 900 mm
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Material Und. Referência VWR Quantidade
General warning, red/white PE 4 116-0634
General warning, red PE 4 116-0635
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd